Learn More
Óxido de ciclohexeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10214330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10214330 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10510371 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10214330 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111215000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 286-20-4 | C6H10O | 98.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 286-20-4
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.14
Número MDL MFCD00005162
Clave InChI ZWAJLVLEBYIOTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexene oxide, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 1,2-epoxycyclohexane, cyclohexene epoxide, cyclohexylene oxide, tetramethyleneoxirane, cyclohexene 1-oxide, epoxycyclohexane, cyclohexeneoxide, 1,2-cyclohexene oxide
PubChem CID 9246
Nombre IUPAC 7-oxabiciclo[4.1.0]heptano
SMILES C1CCC2C(C1)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexene oxide
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -40.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 129.0°C to 130.0°C
Temperatura de inflamación 27°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4520 to 1.4540
Cantidad 500 mL
Beilstein 17, 21
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone, soluble in most other organic solvents
Viscosidad 1.75 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexene oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.