Learn More
Ciclohexeno, 99 %, puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10529880 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10529880 10 L Tambor de plástico 10 LT
10173200 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10091780 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10714271 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10529880 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154840100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.00€
    348.65€ / 10 litros
    Ahorro 50.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 110-83-8 | C6H10 | 82.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-83-8
Clave InChI HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrobenzene, cyclohex-1-ene, benzene tetrahydride, 1,2,3,4-tetrahydrobenzene, benzenetetrahydride, hexanaphthylene, 1-cyclohexene, cykloheksen, benzene, tetrahydro, 3,4,5,6-tetrahydrobenzene
PubChem CID 8079
ChEBI CHEBI:36404
Nombre IUPAC ciclohexeno
SMILES C1CCC=CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexene
Punto de fusión -104.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 83.0°C
Temperatura de inflamación −20°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula molecular C6H10
Fórmula lineal C6H10
Índice de refracción 1.4450 to 1.4470
Cantidad 10 L
Beilstein 05,63
Índice Merck 15,272
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, miscible with all common organic solvents
Peso molecular (g/mol) 82.13
Viscosidad 0.66 mPa.s (22°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.13
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.