Learn More
Ciclohexano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13287059 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
5 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13287059 5 L Tambor de plástico 5 LT
13267059 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13287059 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446280050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    123.00€ / 5 litros
    Ahorro 11.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-82-7
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00003814
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nombre IUPAC ciclohexano
SMILES C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane
Punto de fusión 6.5°C
Densidad 0.7700g/mL
Punto de ebullición 81.0°C
Temperatura de inflamación −18°C
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal C6H12
Índice de refracción 1.4250 to 1.4270
Cantidad 5 L
Gravedad específica 0.77
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.15
Grado Reactivo ACS