Learn More
Ciclohepteno, 96 %, estabilizado con BHT al 0,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462220
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462220 5 g 5 g
11472220 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11462220 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29062.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 628-92-2 | C7H12 | 96.173 g/mol
Cycloheptene was used in one-pot synthesis of 1,2/3-triols from the allylichydroperoxides catalyzed by zeolite-confined osmium(0) nanoclusters. It is a raw material in organic chemistry and a monomer in polymer synthesis. Copper (1) triflate catalyzes the photodimerization of the simple nonconjugated unstrained olefins, cyclopentene, cyclohexene, and cycloheptene, but not cyclooctene or acyclic olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclohepteno se utilizó en la síntesis en un solo recipiente de 1,2/3-trioles a partir de alilichidroperóxidos catalizados por nanoclusters de osmio(0) confinados en zeolita. Es una materia prima en química orgánica y un monómero en síntesis polimérica. El triflato de cobre (1) cataliza la fotodimerización de las olefinas simples no conjugadas y sin teñir, el ciclopenteno, el ciclohexeno y el ciclohepteno, pero no el cicloocteno ni las olefinas acíclicas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y ácidos. Puede reaccionar exotérmicamente con agentes reductores para liberar gas de hidrógeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-92-2
Fórmula molecular C7H12
Peso molecular (g/mol) 96.173
Número MDL MFCD00004156
Clave InChI ZXIJMRYMVAMXQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cis-cycloheptene, z-cycloheptene, cyclohept-1-ene, 1-cycloheptene, z, trans-cyclohepten, e-cycloheptene, 1-cycloheptene #, cycloheptene, cycloheptene, pure
PubChem CID 12363
Nombre IUPAC ciclohepteno
SMILES C1CCC=CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloheptene
Nombre de nota stabilized with 0.1% BHT
Densidad 0.833
Punto de ebullición 112°C to 115°C
Temperatura de inflamación −7°C (19°F)
Índice de refracción 1.458
Cantidad 5 g
Número UN UN2242
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.17
Porcentaje de pureza 96%