Learn More
Ciclohepteno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10155850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10155850 5 g 5 g
10105330 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10155850 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 304260050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 628-92-2 | C7H12 | 96.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-92-2
Fórmula molecular C7H12
Peso molecular (g/mol) 96.17
Número MDL MFCD00004156
Clave InChI ZXIJMRYMVAMXQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cis-cycloheptene, z-cycloheptene, cyclohept-1-ene, 1-cycloheptene, z, trans-cyclohepten, e-cycloheptene, 1-cycloheptene #, cycloheptene, cycloheptene, pure
PubChem CID 12363
Nombre IUPAC ciclohepteno
SMILES C1CCC=CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloheptene
Nombre de nota 90%
Punto de fusión -56°C
Color Incolora
Densidad 0.8200g/mL
Punto de ebullición 114.6°C
Temperatura de inflamación -006°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C7H12
Índice de refracción 1.4570 to 1.459
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 65
Gravedad específica 0.82
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible with water. Other solubilities: soluble in ether,ethanol,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido