Learn More
Lactato de ciclizina, TRC
Código de producto. 30367459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367459 5 g 5 g
30367689 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367459 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9874405G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5897-19-8
Fórmula molecular C21H28N2O3
Peso molecular (g/mol) 356.46
Sinónimo 2-Hydroxy-propanoic acid compd. with 1-(diphenylmethyl)-4-methylpiperazine, Lactic acid, compd. with 1-(diphenylmethyl)-4-methylpiperazine, Lactic acid, salt with 1-diphenylmethyl-4-methylpiperazine, 1-(Diphenylmethyl)-4-methyl-piperazine mono(2-hydroxypropanoate), 1-(Diphenylmethyl)-4-methyl-piperazine monolactate, Valoid
Nombre IUPAC 1-benzhidril-4-metilpiperazina; Ácido 2-hidroxipropanoico
SMILES CC(O)C(=O)O.CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclizine Lactate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2.C3H6O3/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-2(4)3(5)6/h2-11,18H,12-15H2,1H3;2,4H,1H3,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.21