Learn More
Cyclin G2 Antibody (1F9-C11), Novus Biologicals™
Código de producto. 18358267 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18358267 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18358267 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00000901M01
Mouse Monoclonal Antibody
Cyclin G2 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin G2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cyclin G2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1F9-C11
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH32518
Alias de gen cyclin G2, cyclin-G2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CCNG2 (AAH32518, 1 a.a. ~ 344 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MKDLGAEHLAGHEGVQLLGLLNVYLEQEERFQPREKGLSLIEATPENDNTLCPGLRNAKVEDLRSLANFFGSCTETFVLAVNILDRFLALMKVKPKHLSCIGVCSFLLAARIVEEDCNIPSTHDVIRISQCKCTASDIKRMEKIISEKLHYELEATTALNFLHLYHTIILCHTSERKEILSLDKLEAQLKACNCRLIFSKAKPSVLALCLLNLEVETLKSVELLEILLLVKKHSKINDTEFFYWRELVSKCLAEYSSPECCKPDLKKLVWIVSRRTAQNLHNSYYSVPELPTIPEGGCFDESESSVAQAGVQWPDLSSFQPPPTRFKRFSCLSLRSSWDYSSWT
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 901
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ