missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin G Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18311608 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18311608 0.05 mg 0.05 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18311608 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00000900B01P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

Cyclin G Polyclonal antibody specifically detects Cyclin G in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cyclin G
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen NP_004051
Alias de gen CCNG, CYCG1, cyclin G1, Cyclin-G, cyclin-G1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CCNG1 (NP_004051.1, 1 a.a. - 295 a.a.) full-length human protein. MIEVLTTTDSQKLLHQLNALLEQESRCQPKVCGLRLIESAHDNGLRMTARLRDFEVKDLLSLTQFFGFDTETFSLAVNLLDRFLSKMKVQPKHLGCVGLSCFYLAVKSIEEERNVPLATDLIRISQYRFTVSDLMRMEKIVLEKVCWKVKATTAFQFLQLYYSLLQENLPLERRNSINFERLEAQLKACHCRIIFSKAKPSVLALSIIALEIQAQKCVELTEGIECLQKHSKINGRDLTFWQELVSKCLTEYSSNKCSKPNVQKLKWIVSGRTARQLKHSYYRITHLPTIPEMVP
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 900
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.