missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin D2 Antibody (CCND2/2620), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589340 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18589340 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18589340 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308804G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cyclin D2 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin D2 in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cyclin D2
Aplicaciones ELISA, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon CCND2/2620
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cyclin D2, G1/S-specific cyclin D2, G1/S-specific cyclin-D2, KIAK0002, MGC102758
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cyclin D2 (CCND2) protein (Uniprot: IDP30279)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 894
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.