missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin B1 Antibody (V92.1), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594283 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18594283 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18594283 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1002648H

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cyclin B1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin B1 in Human, Mouse, Hamster samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cyclin B1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon V92.1
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen CCNB, cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hamster Cyclin B1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Mitotic Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 891
Especies diana Human, Mouse, Hamster
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.