missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin B1 Antibody (SPM619), Alexa Fluor™ 405 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18549524 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18549524 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18549524 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311598AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cyclin B1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin B1 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cyclin B1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM619
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CCNB, cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length Cyclin B1 protein (Uniprot: P14635)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Mitotic Regulators, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 891
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.