Learn More
Cytiva CY™ 5 Amidita
Código de producto. 11520654 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11520654 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11520654 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28904249
 Artículo restringido
En stock
Para la incorporación de CyDye™ en cualquier puesto en un oligonucleótido durante la síntesis
Los fluorescentes CyDye™ combinan una fotoestabilidad excepcional con señales brillantes e intensas, lo que resulta en una alta sensibilidad y un rendimiento altamente reproducible en un rango de pH biológicamente adecuado de 3 a 10.
  • Amplia selección de fluorescentes CyDye™ para el marcaje de proteínas para su uso en inmunoprecipitación y ELISA
  • Estrategia de etiquetado basada en las características de las proteínas
  • Imágenes de fluorescencia de medio a alto rendimiento
  • Los anticuerpos marcados listos para usar permiten realizar ensayos multiplexados
  • Fluorescentes CyDye™ conjugados con estreptavidina para su uso en citometría de flujo e hibridación in situ
  • La vinculación de colorantes Cy permite que el ADN marcado se hibridice con otro ADN
  • Reactivo de síntesis de ADN
Los fluoros Amersham™ CyDye™ son fluoróforos versátiles diseñados para una amplia gama de aplicaciones. El uso de fluores CyDye™ multicolor permite el multiplexado sin diafonía. Además, las harinas CyDye™ se disuelven fácilmente en tampones acuosos, lo que elimina la necesidad de disolventes orgánicos. Las pruebas de alta pureza y control de calidad exhaustivo de los fluores Amersham™ CyDye™ generan altos niveles de cromóforo y contenido de colorante reactivo. Las bandas de excitación y emisión estrechas producen señales discretas de cada fluor, que junto con una mínima conversación cruzada contribuyen a la alta precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul oscuro
Contenido y almacenamiento Se debe almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada y lejos de materiales incompatibles. Mantener el recipiente herméticamente cerrado y sellado hasta que esté listo para su uso
Para utilizar con (aplicación) Preparar cebadores de secuenciación para su uso en ALFexpress, aplicaciones industriales como reactivo analítico e investigación
Tipo de producto Colorante fluorescente
Cantidad 100 mg
Volumen de muestra 100 mg
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cy 5 Amidite, 100 mg
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .