Descripción
Los fluoros CyDye son fluoróforos versátiles diseñados para una amplia gama de aplicaciones. Los fluoros CyDye producen una alta sensibilidad y un rendimiento altamente reproducible en un intervalo de pH biológicamente adecuado de 3 a 10. El uso de harinas multicolor CyDye permite multiplexar sin diafonía para una alta precisión.
Éster Cy5.5 NHS proporciona un marcado específico y detección específica de residuos de aminas en anticuerpos, péptidos o oligonucleótidos.
- Se disuelve fácilmente y produce una señal estable en agua tampones (sin necesidad de disolventes orgánicos)
- La alta pureza y las pruebas de control de calidad exhaustivas generan altos niveles de contenido de cromóforo y tinte reactivo
- Las bandas de excitación y emisión estrechas producen señales discretas de cada fluor
- Muestra un rango de polarización mayor que los fluoros convencionales
- Vida útil de fluorescencia de 2,8 ns
- Alta intensidad de fluorescencia
- Unión inespecífica muy baja
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Con talco |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el etiquetado a través de grupos de aminas. Para el etiquetado mediante los grupos aminos; los CyDyes son aptos para el uso en aplicaciones como transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia (FRET), transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia resuelta en el tiempo (TR-FRET) y polarización de la fluorescencia (FP) |
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | Éster con Cy5.5 NHS |
| Contenido del kit | Envases de aluminio de tinte premedido |
| Intervalo de pH | De 3 a 10 |
| Peso molecular | 1128,42 |
| Solubilidad | Soluble en agua fría y agua caliente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz. El material reconstituido puede almacenarse durante hasta 2 semanas a –20 °C en alícuotas para evitar repetir los ciclos de congelación y descongelación. |
| Etiqueta o tinte | Cy5.5 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Cy5.5 (NHS ester)