Learn More
Cytiva CY™ 3 Amidita
Código de producto. 11540884 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11540884 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11540884 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28917298
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Para la incorporación de CyDye™ en cualquier puesto en un oligonucleótido durante la síntesis
Los fluorescentes CyDye™ combinan una fotoestabilidad excepcional con señales brillantes e intensas, lo que resulta en una alta sensibilidad y un rendimiento altamente reproducible en un rango de pH biológicamente adecuado de 3 a 10.
  • Amplia selección de fluorescentes CyDye™ para el marcaje de proteínas para su uso en inmunoprecipitación y ELISA
  • Estrategia de etiquetado basada en las características de las proteínas
  • Imágenes de fluorescencia de medio a alto rendimiento
  • Los anticuerpos marcados listos para usar permiten realizar ensayos multiplexados
  • Fluorescentes CyDye™ conjugados con estreptavidina para su uso en citometría de flujo e hibridación in situ
  • La vinculación de colorantes Cy permite que el ADN marcado se hibridice con otro ADN
  • Reactivo de síntesis de ADN
Los fluoros Amersham™ CyDye™ son fluoróforos versátiles diseñados para una amplia gama de aplicaciones. El uso de fluores CyDye™ multicolor permite el multiplexado sin diafonía. Además, las harinas CyDye™ se disuelven fácilmente en tampones acuosos, lo que elimina la necesidad de disolventes orgánicos. Las pruebas de alta pureza y control de calidad exhaustivo de los fluores Amersham™ CyDye™ generan altos niveles de cromóforo y contenido de colorante reactivo. Las bandas de excitación y emisión estrechas producen señales discretas de cada fluor, que junto con una mínima conversación cruzada contribuyen a la alta precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para la incorporación de colorantes fluorescentes Cy3 en cualquier posición en un oligonucleótido durante la síntesis
Tipo de producto Amidita Cy3