Description
Los fluorescentes CyDye™ combinan una fotoestabilidad excepcional con señales brillantes e intensas, lo que resulta en una alta sensibilidad y un rendimiento altamente reproducible en un rango de pH biológicamente adecuado de 3 a 10.
- Amplia selección de fluorescentes CyDye™ para el marcaje de proteínas para su uso en inmunoprecipitación y ELISA
- Estrategia de etiquetado basada en las características de las proteínas
- Imágenes de fluorescencia de medio a alto rendimiento
- Los anticuerpos marcados listos para usar permiten realizar ensayos multiplexados
- Fluorescentes CyDye™ conjugados con estreptavidina para su uso en citometría de flujo e hibridación in situ
- La vinculación de colorantes Cy permite que el ADN marcado se hibridice con otro ADN
- Reactivo de síntesis de ADN
Los fluoros Amersham™ CyDye™ son fluoróforos versátiles diseñados para una amplia gama de aplicaciones. El uso de fluores CyDye™ multicolor permite el multiplexado sin diafonía. Además, las harinas CyDye™ se disuelven fácilmente en tampones acuosos, lo que elimina la necesidad de disolventes orgánicos. Las pruebas de alta pureza y control de calidad exhaustivo de los fluores Amersham™ CyDye™ generan altos niveles de cromóforo y contenido de colorante reactivo. Las bandas de excitación y emisión estrechas producen señales discretas de cada fluor, que junto con una mínima conversación cruzada contribuyen a la alta precisión.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Se debe almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada y lejos de materiales incompatibles. |
| Descripción | Estable |
| Etiqueta o tinte | Cy3.5 |
| Línea de productos | Cy |
| Tipo de producto | Amidita Cy3.5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Tamaño | 100 mg |
| Formulario | Maciza |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.