Learn More
CXCR3 Antibody (868013R) [FITC], R&D Systems™
Código de producto. 18609973 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18609973 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18609973 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8109RF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    629.14€
    559.65€ / 0.1 ml
    Ahorro 69.49€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CXCR3 Monoclonal specifically detects CXCR3 in Rat samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno CXCR3
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 868013R
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD183, CD183 antigen, chemokine (C-X-C motif) receptor 3, chemokine (C-X-C) receptor 3, CKR-L2IP-10 receptor, CMKAR3, C-X-C chemokine receptor type 3, CXC-R3, CXCR-3, G protein-coupled receptor 9CD182, GPR9Mig-R, Interferon-inducible protein 10 receptor, IP10 receptor, IP10-R, Mig receptor, MigR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with rat CXCR3, Accession # Q9J119
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2833
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Línea de productos Novus