Learn More
CXCR2-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16499776
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499776 50 mg 50 miligramos
16495957 5 mg 5 miligramos
16492676 25 mg 25 miligramos
16484496 100 mg 100 miligramos
16460719 1 mg 1 miligramo
16413238 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16499776 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101022
MedChemExpress CXCR2-IN-1 is a central nervous system penetrant CXCR2 antagonist with a pIC50 of 9.3.
CXCR2-IN-1 is a central nervous system penetrant CXCR2 antagonist with a pIC50 of 9.3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CXCR2-IN-1
CAS 1873376-49-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20Cl2FN3O4S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 5.4 mg/mL (11.34 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES ClC1=CC=C(NC(NC2=CC=CC(F)=C2Cl)=O)C(O)=C1S(=O)(C3CCN(C)CC3)=O
Peso molecular (g/mol) 476.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.35
Porcentaje de pureza 99.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation