Learn More
CXCR1/IL-8RA Antibody (42705) [HRP], R&D Systems™
Código de producto. 18605813 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18605813 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18605813 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB330H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    773.69€
    662.55€ / 0.1 ml
    Ahorro 111.14€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CXCR1/IL-8RA Monoclonal specifically detects CXCR1/IL-8RA in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CXCR1/IL-8RA
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 42705
Conjugado HRP
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF-reported
Formulación PBS
Alias de gen CD128, CD181, CD181 antigen, CDw128aC-C, chemokine (C-X-C motif) receptor 1, CKR-1, CMKAR1, C-X-C chemokine receptor type 1, CXC-R1, CXCR-1, High affinity interleukin-8 receptor A, IL-8 receptor type 1, IL-8R A, IL8R1, IL8RAC-C-CKR-1, IL8RBA, interleukin 8 receptor, alpha, interleukin-8 receptor type 1, interleukin-8 receptor type A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CXCR1/IL-8 RA, Met1-Leu350, Accession # AAA59159
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3577
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Línea de productos Novus