missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCL9/MIG Antibody (49106) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30165113 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30165113 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30165113 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB392JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CXCL9/MIG Monoclonal antibody specifically detects CXCL9/MIG in Human samples. It is validated for Western Blot,ELISA Standard (Matched Pair),Neutralization,ELISA Capture (Matched Antibody Pair),ELISA Detection (Matched Antibody Pair),Flow Cytometry (Intracellular Staining),Immunocytochemistry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCL9/MIG
Aplicaciones Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 49106
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen chemokine (C-X-C motif) ligand 9, CMK, crg-10, C-X-C motif chemokine 9, Gamma-interferon-induced monokine, Humig, MIGSmall-inducible cytokine B9, monokine induced by gamma interferon, SCYB9Monokine induced by interferon-gamma
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CXCL9/MIG, Thr23-Thr125, Accession # Q07325
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4283
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.