Learn More
CXCL16 Antibody (RM0208-15Q2), Janelia Fluor™ 646, R&D Systems™
Código de producto. 18048118 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18048118 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18048118 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP212226JF646
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
CXCL16 Monoclonal specifically detects CXCL16 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CXCL16
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon RM0208-15Q2
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen chemokine (C-X-C motif) ligand 16, CXC chemokine ligand 16, CXCLG16, Scavenger receptor for phosphatidylserine and oxidized low density lipoprotein, SCYB16, Small-inducible cytokine B16, SRPSOXC-X-C motif chemokine 16, SR-PSOXTransmembrane chemokine CXCL16
Símbolos de los genes CXCL16
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse recombinant CXCL16
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58191
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2
Línea de productos Novus