missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCL10/IP-10/CRG-2 Antibody (33036R), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18605823 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18605823 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18605823 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB266RF

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CXCL10/IP-10/CRG-2 Monoclonal antibody specifically detects CXCL10/IP-10/CRG-2 in Human samples. It is validated for ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCL10/IP-10/CRG-2
Aplicaciones ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 33036R
Conjugado FITC
Dilución ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen C7, chemokine (C-X-C motif) ligand 10, crg-2, gIP-10, IFI10, INP10, IP-10, mob-1, SCYB10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CXCL10/IP-10/CRG-2, Val22-Pro98, Accession # P02778.2
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3627
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.