missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CX3CL1/Fractalkine Antibody (51637), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593858 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18593858 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18593858 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB365X

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CX3CL1/Fractalkine Monoclonal antibody specifically detects CX3CL1/Fractalkine in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CX3CL1/Fractalkine
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 51637
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ABCD-3, C3Xkine, chemokine (C-X3-C motif) ligand 1, CX3C membrane-anchored chemokine, CXC3, CXC3C, FKN, fractalkine, Neurotactin, neurotactin), NTNsmall inducible cytokine subfamily D (Cys-X3-Cys), member 1 (fractalkine, NTTSmall-inducible cytokine D1, SCYD1C-X3-C motif chemokine 1, small inducible cytokine subfamily D (Cys-X3-Cys), member-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CX3CL1/Fractalkine Chemokine Domain, Gln25-Arg339 (Ser199Asn) (predicted), Accession # P78423
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6376
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.