Learn More
Novus Biologicals™ Curcumin
Código de producto. 18187963 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
18187963 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 18187963 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP2262435G
For use in research applications.
  • Linear Formula: [HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
  • Molecular Weight: 368.38
  • Beilstein Registry Number: 2306965
  • Colour Index Number: 75300
  • EC Number:207-280-5
  • MDL number: MFCD00008365
  • PubChem ID: 24892408
Reconstitution: Reconstitute with DMSO to bring curcumin to a final concentration of 11 mg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 458-37-7
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 5 g
Especie Human
Objetivo Curcumin