Learn More
Solución cupritartárica 2 de acuerdo con la Farmacopea Europea (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 12574376 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
12574376 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 12574376 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 1023300B
Producto estable y de alta pureza desarrollado y probado para aplicaciones de la farmacopea europea (EP), incluido su uso como reactivo en la realización de las pruebas descritas en varias monografías de EP.
  • Reactivo de Farmacopea Europea, solución
  • Producto estable y de alta pureza desarrollado y probado para aplicaciones de farmacopea europea (EP).
  • Las aplicaciones incluyen el uso como reactivo en la realización de las pruebas descritas en varias monografías de EP.
  • Preciso, estable y reproducible.
  • La estabilidad está probada (abierta o sin abrir) para la vida útil de este producto.
Especificaciones
Envase Frasco de HDPE GL45
Forma física Líquido
Técnica Prueba de EP
Cantidad 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • CUPRI-TARTARIC SOLUTION II
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide