Learn More
Solución cúprica-tartárica (I+II), Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cupri-citric solution |
| Envase | Frasco |
| CAS | 77-92-9 |
| Notas de grado de pureza | Ref. de Febrero de la UE: 1023100 |
| Fórmula molecular | C6H8O7 |
| Número MDL | MFCD00011669 |
| Clave InChI | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 192.12 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cupri-tartaric solution. (Ready to use Mixture) European Pharmacopoeia Ref: 1023300 (RP 060)
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .