Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cupri-citric solution |
| Envase | Frasco |
| CAS | 77-92-9 |
| Notas de grado de pureza | Ref. de Febrero de la UE: 1023100 |
| Fórmula molecular | C6H8O7 |
| Número MDL | MFCD00011669 |
| Clave InChI | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 192.12 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cupri-citric solution. European Pharmacopoeia Ref: 1023100 (RP 058)
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P391-Recoger el vertido.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .