Learn More
Gibco™ Medio de expresión ExpiCHO™
Código de producto. 15421783 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
10 L
20 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
1000 ml
20 litros
6 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15421783 1000 mL 1000 ml
15492163 6 x 1 L 6 litros
15471044 20 L 20 litros
15461044 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15421783 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A2910001
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Medio sin material de origen animal y sin proteínas, fabricado según las GMP, con definición química y sin suero, diseñado de manera específica para el crecimiento a alta densidad y la transfección de células de ovario de hámster chino (CHO) adaptadas al crecimiento en suspensión
ExpiCHO Expression Medium is specifically designed for high-density growth and transfection of suspension-adapted Chinese hamster ovary (CHO) cells. This medium is GMP-manufactured, chemically-defined, serum-free, protein-free, and animal origin–free. It is a core component of the ExpiCHO Expression System Kit (Cat. No. A29133) for scalable transient protein production. To achieve the highest levels of transient protein expression, the medium is matched to a culture feed, ExpiCHO Feed, also included in the system kit and transfection kits.
  • Apoya el crecimiento de cultivos de células CHO en suspensión a densidades superiores a 2 x 107 células por ml, con una viabilidad celular de > 95 %
  • Utiliza un medio de cultivo de suspensión sin suero compatible con la transfección que permite una elevada eficacia de transfección del > 90 % con el reactivo de transfección de CHO ExpiFectamine™
  • Facilita la transfección transitoria de células CHO en suspensión a una densidad de 6 x 106 células por ml
  • Facilita la expresión mantenida y al alto nivel de cultivos transfectados transitoriamente de alta densidad, lo que permite obtener rendimientos de hasta 3 g por l de proteína recombinante
  • Favorece el crecimiento y la transfección de células CHO en formatos de cultivo desde < 1 ml en placas multipocillos a > 10 l en biorreactores de sobremesa
  • No contiene rojo de fenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células CHO
Tipo de célula Chinese hamster ovary (CHO) cells
Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
Concentración 1X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de expresión de CHO
Serum Level Sin suero
Esterilidad Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos GlutaMAX
Sin aditivos Sin rojo fenol
Línea de productos ExpiCHO
Cantidad 1000 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formato Frasco
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: en un lugar oscuro, entre 2 y 8 °C
Condiciones de envío: ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Culture Type Cultivos celulares en suspensión
Sistema de expresión ExpiCHO-S™