Learn More
R&D Systems™ Cultrex Stem Cell Qualified RGF Basement Membrane Extract
Código de producto. 18472400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18472400 5 mL 5 ml
18452530 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18472400 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 343400502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    371.58€
    331.80€ / 5 ml
    Ahorro 39.78€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Applications: Bioactivity
Promotes the attachment of human iPSCs. Effectively maintains human iPSCs in a pluripotent state in a feeder-free culture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 8-12 mg/mL (by Lowry assay)
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 5 mL
Nivel de endotoxinas ≤ 8EU/mL
Fuente Murine Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor.
Contenido y almacenamiento Product is stable for a minimum of 3 months from date of shipment when stored at -20° C in a manual defrost freezer. For optimal stability, store at -80° C. Avoid freeze-thaw cycles.