Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Pseudomonas fluorescens ATCC™ 13525™
Código de producto. 12935833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 asas/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
12935833 5 asas/paquete paquete de 5
1 options
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Código de producto. 12935833 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R4607216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00€
    253.61€ / paquete de 5
    Ahorro 18.39€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® 13525TM*
Descripción Pseudomonas fluorescens ATCC™ 13525™
Formato Culti-Loops
Tipo de producto Media Broth
Clase de organismo diana Bacilos gramnegativos
Tipo de prueba Control de calidad cualitativo
Cantidad 5 asas/paquete
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.