Descripción
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Excelente servicio de asistencia.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
- Operación Activada mediante tecla táctil, sin contacto usando sensor IR (protector de corrientes de aire M) o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Garantía
Garantía de 10 años
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet |
| Capacidad | 6,1 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT a color |
| Legibilidad | 1 μg |
| Incluye | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica |
| Linealidad | ±3 μgramo |
| Material | Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio |
| Modelo | Cortavientos M: Motorizado para balanzas micro |
| Repetibilidad | ±5 μgramo |
| Tiempo de estabilización | 5 s |
| Mostrar más |