Descripción
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
- El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica.
- Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de precisión es la serie de balanzas Cubis™ II.
- Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes.
- Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición.
- Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Interno |
| Certificaciones/conformidad | Balanza con certificado de aprobación de tipo para China |
| Capacidad | 60 g, 120 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
| Legibilidad | 0,01, 0,1 mg |
| Incluye | Cortavientos U, QP1 |
| Tiempo de estabilización | 2 s |
| Tipo | Microbalanza |
| Anchura (métrico) | 193 mm |
| Altura (métrico) | 261 mm |