Learn More
Sartorius Balanza semimicro Cubis™ II, interfaz del usuario MCE
BIOPHARMA
Código de producto. 16253252 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:120 g; cortavientos U:Vidrio manual
Código de producto.
16253252 Capacidad:120 g; cortavientos U:Vidrio manual
1 options
Código de producto. 16253252 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MCE125SUCEU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11953.86€
    11190.00€ / 1 unidades
    Ahorro 763.86€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Cubis™ II Semi-Micro Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Excelente servicio de asistencia.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M), o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
Capacidad 120 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 0,01 mg
Incluye Balanza y calibración interna
Material Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Modelo Cortavientos U: Vidrio manual
Tiempo de estabilización 2 s
Tipo Balanza semi-micro
Altura (métrico) 261 mm
Tensión 100/240 V ±10 %
Frecuencia 50/60 Hz