Learn More
- Home
- Products
- Balanzas y básculas
- Balanzas de laboratorio
- Balanzas analíticas
- Sartorius Balanza de laboratorio de precisión Cubis™ II
Sartorius Balanza de laboratorio de precisión Cubis™ II
Código de producto. 16475925
Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
1200 g
14200 g
2200 g
320 g
3200 g
32200 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
8200 g
Modelo:
Balanza de carga electrónica CEU
Balanza de carga electrónica estándar
Legibilidad:
1 mg
10 mg
10 mg, 100 mg
10, 20, 50 mg
100 mg
Incluye:
Cortavientos E, QP99
Cortavientos F, cortavientos R, QP99
Cortavientos O
Cortavientos O, QP1
Cortavientos O, QP99
Cortavientos R
Cortavientos R, QP99
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
22 product options available for selection
| Código de producto. | Capacidad | Modelo | Legibilidad | Incluye | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 16475925 | 5200 g | Balanza de carga electrónica CEU | 1 mg | Cortavientos R | cada uno |
| 16424705 | 320 g | Balanza de carga electrónica CEU | 1 mg | Cortavientos E, QP99 | cada uno |
| 16213242 | 620 g | Balanza de carga electrónica CEU | 1 mg | Cortavientos E, QP99 | 1 unidad |
| 16233242 | 620 g | Balanza de carga electrónica CEU | 1 mg | Cortavientos R, QP99 | 1 unidad |
| 16293172 | 1200 g | Balanza de carga electrónica CEU | 1 mg | Cortavientos E, QP99 | 1 unidad |
| 16213182 | 1200 g | Balanza de carga electrónica CEU | 1 mg | Cortavientos R, QP99 | 1 unidad |
| 16466465 | 6200 g | Balanza de carga electrónica CEU | 10, 20, 50 mg | Cortavientos O | cada uno |
| 16293192 | 2200 g | Balanza de carga electrónica CEU | 1 mg | Cortavientos E, QP99 | 1 unidad |
| 16213202 | 2200 g | Balanza de carga electrónica CEU | 1 mg | Cortavientos F, cortavientos R, QP99 | 1 unidad |
| 16273192 | 2200 g | Balanza de carga electrónica CEU | 10 mg | Cortavientos O, QP99 | 1 unidad |
| 16233212 | 3200 g | Balanza de carga electrónica CEU | 1 mg | Cortavientos E, QP99 | 1 unidad |
| 16253212 | 3200 g | Balanza de carga electrónica CEU | 1 mg | Cortavientos R, QP99 | 1 unidad |
| 16463285 | 14200 g | Balanza de carga electrónica CEU | 10 mg | Cortavientos O | cada uno |
| 16253222 | 4200 g | Balanza de carga electrónica CEU | 10 mg | Cortavientos O | 1 unidad |
| 16273222 | 5200 g | Balanza de carga electrónica CEU | 1 mg | Cortavientos E, QP99 | 1 unidad |
| 16293222 | 5200 g | Balanza de carga electrónica CEU | 1 mg | Cortavientos R, QP99 | 1 unidad |
| 16415945 | 5200 g | Balanza de carga electrónica CEU | 1 mg | Cortavientos R, QP99 | cada uno |
| 16293232 | 6200 g | Balanza de carga electrónica CEU | 10 mg | Cortavientos O | 1 unidad |
| 16436525 | 6200 g | Balanza de carga electrónica CEU | 10 mg | Cortavientos O | cada uno |
| 16447165 | 8200 g | Balanza de carga electrónica estándar | 10 mg | Cortavientos O, QP1 | cada uno |
| 16273242 | 8200 g | Balanza de carga electrónica CEU | 100 mg | Cortavientos O, QP99 | 1 unidad |
| 16273212 | 32200 g | Balanza de carga electrónica CEU | 10 mg, 100 mg | Cortavientos O, QP99 | 1 unidad |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
16475925
Proveedor
Sartorius
N.º de proveedor
MCA5203S2CEUR
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
- El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica.
- Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de precisión es la serie de balanzas Cubis™ II.
- Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes.
- Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición.
- Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Interno |
| Certificaciones/conformidad | Balanza con certificado de aprobación de tipo para China |
| Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 clavijas |
| Capacidad | 5200 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
| Legibilidad | 1 mg |
| Incluye | Cortavientos R |
| Material | Aluminio, plástico PBT, vidrio flotante Optiwhite y acero inoxidable |
| Modelo | Balanza de carga electrónica CEU |
| Tiempo de estabilización | 1 s |
| Requisitos eléctricos | De 100 a 240 VCA (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A |
| Mostrar más Mostrar menos |