Learn More
Sartorius Balanza de precisión de alta capacidad Cubis™ II, interfaz de usuario MCA
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16465195 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
20,200 g
36,200 g
36.200 g
50,200 g
70,200 g
70.200 g
Incluye:
Accesorios de balanza, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Legibilidad:
0,1 g
0.1 g
1 g
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Incluye Legibilidad unitSize
16465195 36,200 g Accesorios de balanza, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica 1 g cada uno
16263192 20,200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 0.1 g 1 unidad
16330534 36,200 g Accesorios de balanza, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica 0.1 g cada uno
16243222 36.200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 0,1 g 1 unidad
16425375 50,200 g Accesorios de balanza, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica 0.1 g cada uno
16322276 70,200 g Accesorios de balanza, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica 1 g cada uno
16263242 70.200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 0,1 g 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16465195 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MCA36200S2S000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con hardware, software y conectividad totalmente configurables, Cubis™ II ofrece un equilibrio de alto rendimiento que se adaptará a sus exigencias y requisitos de conformidad exclusivos.
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conformidad con la parte 11 del título 21 del código CFR
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Servicio de asistencia destacado.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
  • Gran pantalla TFT táctil a color de 7 in en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
  • Funcionamiento activado mediante la tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR.
    (Cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje.
Garantía
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
Tipo de conexión 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet
Capacidad 36,200 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT a color
Legibilidad 1 g
Incluye Accesorios de balanza, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica
Nivelado Automatización motorizada
Material Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Tiempo de medición 1,2 seg.
Modelo Sin cortavientos
Tiempo de estabilización 1 s
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a +40°C
Tipo Balanza de precisión de alta capacidad
Garantía 10 años
Longitud (métrico) 444 mm
Anchura (métrico) 400 mm
Altura de la cámara (imperial) 126/159 mm
Peso (métrico) 15,8/17,1 kg
Requisitos eléctricos 120/240 V
Tensión 100/240 V (±10%)
Amperaje 1.0 A
Frecuencia 50/60 Hz (± 5%)
Legal for Trade Clase III