Learn More
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (3 puestos), interfaz de usuario MCA
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16339861 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
620 g
1200 g
2200 g
3200 g
5200 g
Incluye:
Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica. Software QP99
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica
Modelo:
Protector contra corrientes de aire R: Marco de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Incluye Modelo unitSize
16339861 620 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica Protector contra corrientes de aire R: Marco de acero inoxidable cada uno
16243242 620 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 Protector contra corrientes de aire R: Marco de acero inoxidable 1 unidad
16223182 1200 g Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica. Software QP99 Protector contra corrientes de aire R: Marco de acero inoxidable 1 unidad
16223202 2200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 Protector contra corrientes de aire R: Marco de acero inoxidable 1 unidad
16263212 3200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 Protector contra corrientes de aire R: Marco de acero inoxidable 1 unidad
16203232 5200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 Protector contra corrientes de aire R: Marco de acero inoxidable 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16339861 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MCA623S2S00R
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con hardware, software y conectividad totalmente configurables, Cubis™ II ofrece un equilibrio de alto rendimiento que se adaptará a sus exigencias y requisitos de conformidad exclusivos.
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conformidad con la parte 11 del título 21 del código CFR
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Servicio de asistencia destacado.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
  • Gran pantalla TFT táctil a color de 7 in en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
  • Funcionamiento activado mediante la tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR.
    (Cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje.
Garantía
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
Tipo de conexión 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet
Capacidad 620 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT a color
Legibilidad 1 mg
Incluye Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica
Nivelado Automatización motorizada
Linealidad 0,6 mg
Material Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Tiempo de medición 1 seg.
Modelo Protector contra corrientes de aire R: Marco de acero inoxidable
Repetibilidad 0,4 mg
Tiempo de estabilización 0.8 s
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a +40°C
Tipo Balanza de precisión
Garantía 10 años
Longitud (métrico) 470 mm
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 122/284/373 mm
Peso (métrico) 6,7/8,3/10,2/11 kg
Requisitos eléctricos 120/240 V
Tensión 100/240 V (±10%)
Amperaje 1.0 A
Frecuencia 50/60 Hz (± 5%)
Legal for Trade Clase I