Learn More
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (3 puestos), interfaz de usuario MCA
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16320718 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1200 g
150 g, 300 g, 620 g
Incluye:
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de prueba de fábrica
Modelo:
Cortavientos U: Vidrio manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Incluye Modelo unitSize
16320718 150 g, 300 g, 620 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de prueba de fábrica Cortavientos U: Vidrio manual cada uno
16310718 1200 g Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de prueba de fábrica Cortavientos U: Vidrio manual cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16320718 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MCA623P2S00U
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La balanza de precisión Cubis™ II (3 puestos) ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conformidad con la parte 11 del título 21 del código CFR
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Servicio de asistencia destacado.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
  • Gran pantalla TFT táctil a color de 7 in en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
  • Operación Activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante sensor IR (cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje
Garantía
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
Tipo de conexión 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet
Capacidad 150 g, 300 g, 620 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 1, 2, 5 mg
Incluye Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de prueba de fábrica
Linealidad ± 1,5 mg
Modelo Cortavientos U: Vidrio manual
Repetibilidad ± 0,4 mg
Tiempo de estabilización De 0,8 s
Tipo Balanza de precisión
Garantía 10 años
Longitud (métrico) 470 mm
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 122/284/373 mm
Peso (métrico) 6,7/8,3/10,2/11 kg
Requisitos eléctricos 120/240 V
Tensión 100/240 V (± 10 %)
Frecuencia 50/60 Hz (± 5 %)
Legal for Trade Clase I