Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio micro Cubis™ II
BIOPHARMA
Código de producto. 16494415 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Balanza con cortavientos F
Balanza con cortavientos F y sin software QP99
Balanza con cortavientos M
Balanza con cortavientos M y sin software QP99
Capacidad:
1,1 g, 2,1 g, 3,1 g
1,1 g, 2,1 g, 3,1 g
10,1 g
6,1 g
Legibilidad:
0,001 mg
0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg
0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño de la unidad
16494415 Balanza con cortavientos M y sin software QP99 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g 0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg cada uno
16393287 Balanza con cortavientos M 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g 0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg cada uno
16406455 Balanza con cortavientos F 6,1 g 0,001 mg cada uno
16452405 Balanza con cortavientos F 10,1 g 0,001 mg cada uno
16454405 Balanza con cortavientos F y sin software QP99 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g 0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg cada uno
16456465 Balanza con cortavientos M 6,1 g 0,001 mg cada uno
16484415 Balanza con cortavientos F 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g 0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16494415 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MCA3.6P2S00M QP1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29206.27€
    27210.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1996.27€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Ofrece una legibilidad de 1 μg y una capacidad máxima entre 3,1 g y 10,1 g. Se utiliza para determinar el peso exacto de cantidades de muestra muy pequeñas.
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica. Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de exactitud es la serie de balanzas Cubis™ II de Sartorius.
Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes. Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición. Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Balanza con certificado de aprobación de tipo para China
Capacidad 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg
Incluye Calibración interna
Modelo Balanza con cortavientos M y sin software QP99
Tiempo de estabilización 5 s
Tipo Microbalanza
Anchura (métrico) 80 mm
Altura (métrico) 67 mm
Requisitos eléctricos 100/240 V (±10 %), 50/60 Hz, 1,0 A