Learn More
Sartorius Balanza micro Cubis™ II, interfaz del usuario MCE
BIOPHARMA
Código de producto. 16487175 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
:
Capacidad:10,1 g; cortavientos F:Con filtro
Código de producto.
16487175 Capacidad:10,1 g; cortavientos F:Con filtro
1 options
Código de producto. 16487175 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MCE10.6S2CEUF
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La balanza micro Cubis™ II ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Excelente servicio de asistencia.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M), o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
Capacidad 10,1 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT a color
Legibilidad 0,001 mg
Incluye Balanza y cortavientos filtrado
Material Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Modelo Cortavientos F: Con filtro
Tiempo de estabilización 5 s
Tipo Balanza micro
Anchura (métrico) 109 mm
Altura (métrico) 33 mm
Tensión 100/240 V ±10 %
Frecuencia 50/60 Hz