Learn More
Sartorius Balanza micro Cubis™ II, interfaz del usuario MCE
BIOPHARMA
Código de producto. 16427185 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
1,1 g, 2,1 g, 3,1 g
10,1 g
Modelo:
Cortavientos F: Con filtro
Cortavientos M: Motorizado
Incluye:
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo Incluye Tamaño de la unidad
16427185 10,1 g Cortavientos F: Con filtro Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica cada uno
16407315 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g Cortavientos F: Con filtro Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica cada uno
16437185 10,1 g Cortavientos M: Motorizado Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica cada uno
16283262 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g Cortavientos M: Motorizado Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16427185 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MCE10.6S2S00F
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
La balanza micro Cubis™ II ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Excelente servicio de asistencia.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
  • Operación Activada mediante tecla táctil, sin contacto usando sensor IR (protector de corrientes de aire M) o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Garantía
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet
Capacidad 10,1 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT a color
Legibilidad 1 μg
Incluye Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica
Linealidad ±3 μgramo
Material Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Modelo Cortavientos F: Con filtro
Repetibilidad ±5 μgramo
Tiempo de estabilización 5 s
Tipo Balanza micro
Garantía 10 años
Longitud (métrico) Módulo eléctrico/de pesaje de 340/355 mm
Anchura (métrico) 340/315 mm
Peso (métrico) 6,4, 7,1 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V (± 10 %)
Tensión 100/240 V ±10 %
Frecuencia 50/60 Hz
Legal for Trade Clase I