Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio de alta capacidad Cubis™ II
BIOPHARMA
Código de producto. 16492505 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
11,200 g
36,200 g
50,200 g
70,200 g
Legibilidad:
100 mg
1000 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad unitSize
16492505 11,200 g 100 mg cada uno
16405215 36,200 g 1000 mg cada uno
16427045 70,200 g 1000 mg cada uno
16455255 36,200 g 100 mg cada uno
16465385 50,200 g 100 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16492505 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MCA11201S2S000 QP99
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Modelo ideal para cualquier tipo de aplicación con una carga máxima entre 11,2 kg y 70,2 kg y una legibilidad de entre 0,1 g y 1 g.
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica. Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de exactitud es la serie de balanzas Cubis™ II de Sartorius.
Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes. Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición. Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Balanza con certificado de homologación para China
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 clavijas
Capacidad 11,200 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 100 mg
Incluye Calibración interna
Material Aluminio, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable
Modelo Balanza sin protector contra corrientes de aire
Tiempo de estabilización 1,5 s
Requisitos eléctricos 100/240 V (±10%), 50/60 Hz, 1,0 A