Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio de alta capacidad Cubis™ II
BIOPHARMA
Código de producto. 16253192 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
20,200 g
36,200 g
70,200 g
Incluye:
Cortavientos O, QP1
Protector contra corrientes de aire O
Protector contra corrientes de aire O, QP99
Modelo:
CEU Balanza verificada con certificado de homologación CE (para la UE excepto Francia)
S00 Versión estándar no verificada
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Incluye Modelo unitSize
16253192 20,200 g Protector contra corrientes de aire O, QP99 CEU Balanza verificada con certificado de homologación CE (para la UE excepto Francia) 1 unidad
16233222 36,200 g Protector contra corrientes de aire O, QP99 CEU Balanza verificada con certificado de homologación CE (para la UE excepto Francia) 1 unidad
16517289 70,200 g Protector contra corrientes de aire O S00 Versión estándar no verificada cada uno
16437045 70,200 g Protector contra corrientes de aire O CEU Balanza verificada con certificado de homologación CE (para la UE excepto Francia) cada uno
16253242 70,200 g Protector contra corrientes de aire O, QP99 CEU Balanza verificada con certificado de homologación CE (para la UE excepto Francia) 1 unidad
16497025 70,200 g Cortavientos O, QP1 S00 Versión estándar no verificada cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16253192 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MCA20201S2CEU0 QP99
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La balanza de laboratorio de alta capacidad Cubis™ II con una carga máxima de 11,2 kg a 70,2 kg y una legibilidad de 0,1 g a 1 g proporciona un modelo ideal para cada aplicación.
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
  • El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica.
  • Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de precisión es la serie de balanzas Cubis™ II.
  • Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes.
  • Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición.
  • Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Balanza con certificado de homologación para China
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 clavijas
Capacidad 20,200 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 100 mg
Incluye Protector contra corrientes de aire O, QP99
Material Aluminio, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable
Modelo CEU Balanza verificada con certificado de homologación CE (para la UE excepto Francia)
Tiempo de estabilización 1,5 s
Tipo Balanza electrónica de carga superior
Requisitos eléctricos 100 - 240 VCA (±10%), 50 - 60 Hz, 1,0 A