Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio analítico Cubis™ II
BIOPHARMA
Código de producto. 16423955 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
120 g
220 g
320 g
520 g
Incluye:
Cortavientos A, QP1, QP4
Cortavientos I, QP99
Cortavientos U, QP99
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Incluye Tamaño de la unidad
16423955 220 g Cortavientos A, QP1, QP4 cada uno
16253182 120 g Cortavientos I, QP99 1 unidad
16233202 220 g Cortavientos I, QP99 1 unidad
16253202 220 g Cortavientos U, QP99 1 unidad
16293212 320 g Cortavientos I, QP99 1 unidad
16213222 320 g Cortavientos U, QP99 1 unidad
16213232 520 g Cortavientos I, QP99 1 unidad
16233232 520 g Cortavientos U, QP99 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16423955 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MCA224S2CEUA QP1 QP4
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
La balanza de laboratorio analítica Cubis™ II tiene una capacidad de pesaje máxima entre 120 g y 520 g en combinación con una legibilidad de 0,1 mg.
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
  • El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica.
  • Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de precisión es la serie de balanzas Cubis™ II.
  • Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes.
  • Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición.
  • Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Balanza con certificado de aprobación de tipo para China
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 clavijas
Capacidad 220 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 0,1 mg
Incluye Cortavientos A, QP1, QP4
Material Aluminio, plástico PBT, vidrio flotante Optiwhite y acero inoxidable
Tiempo de estabilización 1 s
Tipo Balanza analítica
Requisitos eléctricos De 100 a 240 VCA (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A