Descripción
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Excelente servicio de asistencia.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M), o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41 |
| Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 clavijas |
| Descripción | Cortavientos U: Vidrio manual |
| Capacidad | 120 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT a color |
| Legibilidad | 0,1 mg |
| Incluye | Balanza analítica con cortavientos manual |
| Material | Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio |
| Modelo | Balanza analítica electrónica |
| Tiempo de estabilización | 1 s |
| Mostrar más |