Learn More
Gibco™ CTS™ PSC Cryomedium
Código de producto. 16326592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16326592 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 16326592 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A4238801
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El medio de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) CTS es una solución sin componentes xenobióticos, lista para usar y que sigue las buenas prácticas de fabricación actuales cuyo fin es la crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) de paso temprano.
CTS PSC Cryomedium is a cGMP-manufactured, ready-to-use, xeno-free solution for the cryopreservation of early passage pluripotent stem cells (PSCs). It helps minimize loss of cell viability and maximize post-thaw recovery. For the cryopreservation and recovery of PSCs, use the CTS PSC Cryopreservation Kit, which includes CTS PSC Cryomedium and CTS RevitaCell Supplement.
  • Ayuda a minimizar la pérdida de viabilidad celular y a maximizar la recuperación después de descongelarse
  • Para la crioconservación y recuperación de PSC, utilice el kit de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) CTS™
  • Proporciona una recuperación eficiente y una mayor viabilidad que los métodos tradicionales de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC)
  • Facilita la presentación de documentos normativos gracias a que se fabrica conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales, y a disponibilidad de documentación
  • Simplifica la transición de la mesa a la clínica mediante el sustituto directo del medio de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) de uso exclusivo para investigación (RUO)
Recuperación eficiente
El medio de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) CTS™ habitualmente consigue una mayor viabilidad que los métodos tradicionales de crioconservación y es compatible con las células madre pluripotentes (PSC) de transmisión de células individuales y grumos cultivadas en distintos sistemas de medios. El medio de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) CTS™ se suministra como una solución completa lista para usar que contiene un 10 % de DMSO para una adición celular eficiente. No es necesario añadir reactivos de mejora por separado, lo que ayuda a ahorrar un valioso tiempo de preparación.
Facilita la presentación de documentos normativos
El medio de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) CTS™ se fabrica en un centro donde se usan métodos y controles conforme a las prácticas recomendadas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR Parte 820. Nuestros centros de fabricación registrados por la FDA cuentan con la certificación ISO 13485. Trazabilidad completa de la documentación y acceso cómodo a nuestro archivo principal sobre fármacos (DMF) disponible para el medio de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) CTS™.
Simplifica la transición de la mesa a la clínica
Gracias a sus amplias pruebas de seguridad, incluidos los agentes adventicios, el medio de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) CTS™ permite una transición sin problemas desde el medio de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) de uso exclusivo para investigación (RUO).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Embryonic Stem Cells (ESCs), Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs)
Clasificación Sin componentes xenobióticos
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de crioconservación de PSC
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos DMSO (10%)
Para utilizar con (aplicación) Células madre pluripotentes (PSC)
Calidad de fabricación ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Cantidad 50 mL
Condiciones de envío Dry Ice
Formato Frasco
Contenido y almacenamiento Almacenar de -5 a -30°C y proteger de la luz.
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.