missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CTRP9/C1qTNF9 Antibody (653533) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30643405 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30643405 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30643405 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB6537A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CTRP9/C1qTNF9 Monoclonal antibody specifically detects CTRP9/C1qTNF9 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CTRP9/C1qTNF9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 653533
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen AQL1, C1q and tumor necrosis factor related protein 9, C1QTNF9AComplement C1q tumor necrosis factor-related protein 9, complement C1q tumor necrosis factor-related protein 9A, CTRP9, MGC48915
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CTRP9/C1qTNF9, Asn16-Pro333, Accession # P0C862
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 338872
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.