missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CTR9 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18692762 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18692762 100 μg 100 microlitros
18683714 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18692762 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297398100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CTR9 Polyclonal antibody specifically detects CTR9 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CTR9
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen Ctr9, Paf1/RNA polymerase II complex component, homolog (S. cerevisiae), KIAA0155SH2 domain-binding protein 1, p150TSP, RNA polymerase-associated protein CTR9 homolog, SH2 domain binding protein 1 (tetratricopeptide repeat containing), SH2BP1p150, TPR-containing, SH2-binding phosphoprotein, TSBP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CTR9 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9646
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.