missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ctip1 Antibody (CL13501) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30524401 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30524401 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30524401 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343831MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ctip1 Monoclonal antibody specifically detects Ctip1 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ctip1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL13501
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B-cell CLL/lymphoma 11A, B-cell CLL/lymphoma 11A (zinc finger protein), B-cell CLL/lymphoma 11A (zinc finger protein) isoform 2, B-cell lymphoma/leukemia 11A, BCL-11A, BCL11A B-cell CLL/lymphoma 11A (zinc finger protein) isoform 1, BCL11A-S, BCL11A-XL, C2H2-type zinc finger protein, COUP-TF-interacting protein 1, CTIP1ecotropic viral integration site 9, ecotropic viral integration site 9 homolog, Ecotropic viral integration site 9 protein homolog, EVI-9, EVI9FLJ34997, HBFQTL5, KIAA1809BCL11A-L, Zinc finger protein 856, ZNF856FLJ10173
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a synthetic peptide of Q9H165, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Inhibitors Activators and Regulators, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53335
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.