Descripción
CTBP2 Monoclonal specifically detects CTBP2 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CTBP2 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SR1810 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Alias de gen | CtBP2, C-terminal binding protein 2, 10ribeye, C-terminal-binding protein 2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from CTBP2 (Uniprot #: P56545) |
| Mostrar más |