missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CTAG2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18674977 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18674977 0.1 mL 0.10 ml
18694609 25 μL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18674977 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP249659

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CTAG2 Polyclonal antibody specifically detects CTAG2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CTAG2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen Autoimmunogenic cancer/testis antigen NY-ESO-2, CAMEL, cancer/testis antigen 2, Cancer/testis antigen 6.2, cancer/testis antigen family 6, member 2a, cancer/testis antigen family 6, member 2b, CT6.2a, CT6.2b, CTL-recognized antigen on melanoma, ESO2CT2, L antigen family member 1, LAGE1, LAGE-1a, LAGE-1a protein, LAGE-1b, LAGE-1CT6.2, LAGE2B, MGC138724, MGC3803
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: AQDGRCPCGARRPDSRLLQLHITMPFSSPMEAELVRRILSRDAAPL
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30848
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.