Learn More
CleanSpace™ Technology Filtro de partículas estándar TM3 P3 de CST
Código de producto. 17815085 Tienda CleanSpace Technology Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17815085 3 paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17815085 Proveedor CleanSpace™ Technology N.º de proveedor CST1005
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Los filtros de partículas CST TM3 P3 son adecuados para la protección contra partículas suspendidas en el aire (polvo, nieblas, humos) con una eficiencia de filtración de partículas > 99,97%.
  • CleanSpace Los filtros de partículas CST TM3 P3 son adecuados para la protección contra partículas suspendidas en el aire (polvo, nieblas, humos) con una eficiencia de filtración de partículas ≥  99,97%.
  • CleanSpace Los filtros CST están habilitados para recopilar datos de uso de filtros a los que se puede acceder mediante CleanSpace Aplicación inteligente.
  • IMPORTANTE: Al seleccionar una CleanSpace Filtro: consulte a un especialista en salud y seguridad para obtener asesoramiento sobre el equipo respiratorio adecuado y el uso del filtro.
Especificaciones
Cartucho/filtro PARTÍCULAS
Color Negro
Material Plástico ABS
Tipo de producto Filtro de partícula
Tamaño Talla única
Eficacia de filtro TM3 P3
Para utilizar con (equipo) PRO CST1000 y ULTRA CST1010
Sin látex Sí
Modelo CST1000 & CST1010
Cantidad 3
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 18 x 16 x 3.5 cm